Merck
04-817
Anticuerpo anti-fosfo-histona H3 (Ser10), clon MC463, monoclonal de conejo
culture supernatant, clone MC463, Upstate®
Sinónimos:
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
MC463, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, DB, ICC, IF, WB, multiplexing
Citations:
54
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MC463, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
17 kDa
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina.
Immunogen
Péptido que contiene la secuencia RK[pS]TG, en la que pS corresponde a la fosfoserina de la posición 10 de la histona H3 humana
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:2 000-1:4 000 de este lote detectó la histona H3 fosforilada en proteínas extraídas con ácido de células HeLa mitóticas (nº de ref. 17-306) tratadas con colcemida (carril 1) frente a células no tratadas (carril 2) (Figura A)
Análisis de especificidad histona-péptido Beadlyte:
se incubó una dilución 1:5 000 de un lote anterior con histonas H3 que contenían diversas modificaciones conjugadas con microesferas Luminex. (Figura B). Solo se detectó el péptido que contenía fosfoserina 10.
Inmunofluorescencia:
imagen representativa de un lote anterior.
Inmunotinción cromosómica positiva para células HeLa mitóticas y células A431.
Inmunoprecipitación de cromatina:
un laboratorio independiente demostró que un lote anterior era adecuado para ChIP.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-fosfohistona H3 (Ser10), clon MC463, es un anticuerpo monoclonal de conejo para la detección de la histona H3 fosforilada en la serina 10. La especificidad de este AcM, también conocido como H3S10p, se verifica utilizando DB y Mplex; se ha publicado en revistas con revisión científica externa y se ha validado en ChIP, IF, WB, ICC, ChIP-seq.
Subcategoría investigación
Histonas
Biochem/physiol Actions
Histona H3 fosforilada en la serina 10
Se prevé amplia reactividad cruzada entre especies.
Physical form
Sobrenadante cultivado en azida sódica al 0,05 %.
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Extractos de células 293 tratadas con rayos UV, extractos de células HeLa tratados con rayos UV, tejido neoplásico mamario y extractos de células HEPG2.
Evaluada habitualmente por inmunotransferencia en proteínas extraídas con ácido de células HeLa mitóticas
Other Notes
Sustituye a: 05-817
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)