Saltar al contenido
03-32-1501
Z-Phe-Arg-7-amido-4-methylcoumarin, Hydrochloride
Substrate for fluorogenic assay of plasma and glandular kallikreins.
Sinónimos:
Z-Phe-Arg-7-amido-4-methylcoumarin, Hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H36N6O6 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
612.68 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.83
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL, DMSO: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl].N([C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)Nc2cc3c(cc2)C(=CC(=O)O3)C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C33H36N6O6.Cl/c1-21-17-29(40)45-28-19-24(14-15-25(21)28)37-30(41)26(13-8-16-36-32(34)35)38-31(42)27(18-22-9-4-2-5-10-22)39-33(43)44-20-23-11-6-3-7-12-23;/h2-7,9-12,14-15,17,19,26-27H,8,13,16,18,20H2,1H3,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,43)(H4,34,35,36);/t26-,27
InChI key
QNRBQTLUAIXWTG-WMXJXTQLSA-N
General description
Substrate for fluorogenic assay of plasma and glandular kallikreins. Also serves as a substrate for cathepsin B, cathepsin L, and papain.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Substrate for fluorogenic assay of plasma and glandular kallikreins
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Morita, T., et al. 1977. J. Biochem. 82, 1495.
Z-Phe-Arg-AMC, HCl
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)