Merck
E-143
(±)-Epinephrine hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
(±)-Epinephrine hydrochloride, (±)-Adrenalin, 4-(1-Hydroxy-2-[methylamino]ethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
219.67
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
Quality Segment
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol ((as free base))
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
OC(CNC)C1=CC=C(O)C(O)=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1H
InChI key
ATADHKWKHYVBTJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Epinephrine, also known as adrenaline, is a marker for catecholamine-secreting cancers such as pheochromocytoma, paraganglioma, and neuroblastoma. This Certified Reference Material is suitable for LC-MS/MS monitoring of epinephrine levels in urine or plasma for diagnostic testing or endocrinology.
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Biochem/physiol Actions
Adrenergic receptor agonist.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos diana
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
49.5 °F
Punto de inflamación (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)