Merck
C-246
Cannabielsoin (CBE) solution
1 mg/mL (Degassed Methanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H30O3
Número CAS:
Peso molecular:
330.46
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
Quality Segment
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (Degassed Methanol)
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@H]2[C@H]([C@@H](CC[C@@]2(O)C)C(=C)C)c3c1cc(cc3O)CCCCC
InChI
1S/C21H30O3/c1-5-6-7-8-14-11-16(22)19-17(12-14)24-20-18(19)15(13(2)3)9-10-21(20,4)23/h11-12,15,18,20,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t15-,18+,20-,21-/m0/s1
InChI key
RBEAVAMWZAJWOI-MTOHEIAKSA-N
General description
Cannabielsoin, also known as CBE, is a non-psychoactive cannabinoid metabolite of CBD. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of Cannabielsoin levels by LC-MS/MS and GC/MS applications for urine drug testing, pharmaceutical research, clinical toxicology or forensic analysis.
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos diana
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
49.5 °F
Punto de inflamación (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)