Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
288.42
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol
application(s)
cannabis testing
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC(CCC)=CC(O)=C1C/C=C(C)/CCC=C(C)C
InChI
1S/C19H28O2/c1-5-7-16-12-18(20)17(19(21)13-16)11-10-15(4)9-6-8-14(2)3/h8,10,12-13,20-21H,5-7,9,11H2,1-4H3/b15-10+
InChI key
YJYIDZLGVYOPGU-XNTDXEJSSA-N
General description
This Certified Spiking Solution® is suitable as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. Cannabigerivarin or CBGV is a derivative of cannabigerol (CBG) with no psychoactive effects. CBGV has been found to have analgesic and anti-inflammatory effects.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos diana
Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
51.8 °F
Punto de inflamación (°C)
11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?