para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
250 mL
Material:
borosilicate glass , pear-shaped , single-neck
Joint:
female joint: ST/NS14/20
Packaging:
pack of 1
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
borosilicate glass , pear-shaped , single-neck
joint
female joint: ST/NS14/20
sterility
non-sterile
feature
closure type Female Joint: ST/NS & screw cap
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
capacity
250 mL
General description
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schlenk Kjeldahl reaction and storage flask
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?