Z108294
Tempo-Shield heat-resistant open top shield
pack of 1 pair
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Características
reusable
envase
pack of 1 pair
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Descripción general
Optional, open-top shield (mitten) allows for additional short-term, high-temperature (up to 1,000 °F), exposure protection while permitting finger dexterity.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)