Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41104900
Capacity:
7 mL
Disc diam.:
10 mm
Filter diam.:
10 mm
Manufacturer/tradename:
F650010C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlepackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
F650010C
capacity
7 mL
disc O.D.
10 mm
disc diam.
10 mm
filter diam.
10 mm
stem O.D.
7 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?