Merck
SYNF283045C
Synthware fritted gas dispersion tube with 90 degree angle
disc diam. 30 mm, porosity: coarse, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
Sinónimos:
Synthware F282045M, glass gas dispersion tube
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Material:
colorless tube, glass tube
Packaging:
pkg of 1 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
colorless tube, glass tube
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F283045C
disc diam.
30 mm
stem O.D. × L
8 mm × 150 mm
General description
The 90° angle permits bubbles to be spread over a large area. Stem is 8 mm O.D. × 150 Length; XC stands for extra coarse porosity
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)