Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlejoint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C378020
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
73.0 mm × 203 mm
capacity
1000 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?