Saltar al contenido
SYNC363225
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 26.0 mm, L 254 mm
Sinónimos:
Synthware C363225, glass chromatograpy column′
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C363225
I.D.
26.0 mm
L
254 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)