Saltar al contenido
SYNC184261
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 203 mm
Sinónimos:
Synthware C184261, glass chromatograpy column
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C184261
I.D. × L
20.0 mm × 203 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. For flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product does not include coarse fritted disc.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)