Saltar a
SYNC1301
Synthware chromatography flow control adapter
with PTFE stopcock
Sinónimos:
Synthware C1301, Glass chromatography adapter
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$118.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
$118.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C1301
suitability
suitable for chromatography
General description
0-4 mm high vacuum valve with metering tip to adjust air pressure. With standard taper joint. Order CC3525 pinch type clamps with screw-locking device for ball joints. For replacement O-rings on high vacuum plug shaft, order R010. The O-rings on the high vacuum PTFE valve are completely encapsulated with thin layer of PTFE, making it inert to chemicals.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SYNA722440SYNC1324SYNA391420
manufacturer/tradename
Synthware C1301
manufacturer/tradename
Synthware A722440
manufacturer/tradename
Synthware C1324
manufacturer/tradename
Synthware A391420
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)