Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H7CH3
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-966-8
Beilstein/REAXYS Number:
506793
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
95%
form
liquid
autoignition temp.
984 °F
refractive index
n20/D 1.615 (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
density
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
InChI key
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
1-Methylnaphthalene can be used in:
- The synthesis of various polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), including naphtho[a]carbazoles and naphthopyrones.
- The preparation of 1-methylnaphthalene based tocainide analog as skeletal muscle voltage-gated sodium channel blocker.
- The synthesis of aminobenzoyl-2-hydroxy-1-naphthyl hydrazine, a potential HIV reverse-transcriptase-DNA-polymerase inhibitor (RTI).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methylnaphthalene
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?