Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3OC6H4COC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-512-7
MDL number:
Assay:
≥99%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥99%
refractive index
n
bp
273-275 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CCC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
ZJVAWPKTWVFKHG-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
61 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?