Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH2(COCl)2
Número CAS:
Peso molecular:
140.95
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-772-9
Beilstein/REAXYS Number:
774044
MDL number:
Assay:
97%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
97%
refractive index
n
bp
53-55 °C/19 mmHg (lit.)
density
1.449 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C3H2Cl2O2/c4-2(6)1-3(5)7/h1H2
InChI key
SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
Application
Malonyl chloride can be used as a reactant for the synthesis of:
It can also be used as a coupling agent in the synthesis of block copolymers by anionic polymerization.
- Alkaloids with tetracyclic cores such as cyclopiamide A and speradine E.
- 6-tetrathiafulvalene(TTF)-polymer by condensation polymerization with TTF-based dihydroxy monomer.
- N-doped TiO2 films by molecular layer deposition.
- Alkyne-substituted 1,3-oxazines by reaction with arylpropynamides.
It can also be used as a coupling agent in the synthesis of block copolymers by anionic polymerization.
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
47 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?