Merck
M072000
2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Sinónimos:
Chloro(diisopropylamino)-β-cyanoethoxyphosphine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[(CH3)2CH]2NP(Cl)OCH2CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
236.68
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3588525
Assay:
≥97.0% (31P-NMR)
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥97.0% (31P-NMR)
form
liquid
color
clear to very slightly hazy colorless
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)OCCC#N
InChI
1S/C9H18ClN2OP/c1-8(2)12(9(3)4)14(10)13-7-5-6-11/h8-9H,5,7H2,1-4H3
InChI key
QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite is a monochloridite phosphorylation reagent used for DNA synthesis.
Still not finding the right product?
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)