Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
FC6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
126.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-295-7
MDL number:
Assay:
99%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI key
VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?