Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
158.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-395-2
Beilstein/REAXYS Number:
125780
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
273 °C (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)N1CCNCC1
InChI
1S/C7H14N2O2/c1-2-11-7(10)9-5-3-8-4-6-9/h8H,2-6H2,1H3
InChI key
LNOQURRKNJKKBU-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?