Merck
D132004
3,5-Dimethoxybenzoic acid
97%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-473-8
Beilstein/REAXYS Number:
511834
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
178-180 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1cc(OC)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
IWPZKOJSYQZABD-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Dimethoxybenzoic acid (3,5-DmeoxBA) can be used as a reactant for the synthesis of:
  • 5,7-Dimethoxy-3,4-diphenylisocoumarin by coupling with diphenylacetylene.
  • Biotin dimedone, a reagent used in the study of protein sulfenation.
It can also be used as a ligand to synthesize lanthanide complexes [Ln(3,5-DmeoxBA)3(phen)]2; where phen is 1,10-phenanthroline.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)