Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
200.23
UNSPSC Code:
51113400
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-715-0
Beilstein/REAXYS Number:
2050204
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D 46°, c = 1 in ethanol
mp
183-186 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)[C@H](CC[C@@]1(C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m1/s1
InChI key
LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-N
General description
Camphoric acid is a diacid, generally prepared by the oxidation of terpene (+)-camphor. It can be used as a chirality inducing agent in some organic reactions.
Application
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid may be used in the preparation (1R,2S,3R,5S)-2,3-dibenzyl-1,8,8-trimethyl-3-thianiumbicyclo[3.2.1]octane perchlorate. It reacts with uranyl nitrate in pyridine(py) or py/methanol(MeOH) to form novel uranyl-organic assemblages.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?