Merck
B7252
1-Bromo-2-naphthoic acid
≥98%
Sinónimos:
1-Bromo-2-naphthalenecarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
251.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
243-984-9
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
bromo
SMILES string
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C11H7BrO2/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
VUVIRKAVBZITDO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in synthesis of:
  • Binaphthyl-based amino acids and amino alcohols via domino coupling reactions and lactam ring opening of intermediates
  • Benzimidazoles and benzimidazolequinone derivatives via cyclocondensation
  • Axially chiral biaryls via Suzuki-Miyaura reactions
  • Aryl ring-fused benzimidazolequinones via radical cyclization
  • Probes for human cytochrome P450 enzymes
  • Phananthridinone derivatives via domino coupling reactions
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)