Merck
634530
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
97%
Sinónimos:
1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11BrO3
Número CAS:
Peso molecular:
247.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-223-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
78-82 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1cc(Br)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
InChI key
XAOOZMATJDXDQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene can be used to synthesize the following:
  • analogs of HA14-1, which shows promising anticancer properties
  • N,N′-diarylated indolo[3,2-b]carbazole derivatives, which can find applications in electrophotography
  • symmetric 3,3′,4,4′,5,5′-hexamethoxydiphenylacetylene via Stille-type coupling with bis-(tributylstannyl)acetylene
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)