Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[(CH3)3Si]2NLi
Número CAS:
Peso molecular:
167.33
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3567910
Concentration:
1 M in tert-butyl methyl ether
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
concentration
1 M in tert-butyl methyl ether
SMILES string
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI key
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Litio bis(trimetilsilil)amida solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
-13.0 °F - closed cup
flash_point_c
-25 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?