Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)I
Número CAS:
Peso molecular:
256.44
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.6010 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
functional group
chloro, fluoro, iodo
SMILES string
Fc1c(Cl)cccc1I
InChI
1S/C6H3ClFI/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H
InChI key
MHRRZKUNYYQXTA-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?