Merck
487589
2,4-Dichlorophenol-3,5,6-d3
98 atom % D
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Cl2C6D3OH
Número CAS:
Peso molecular:
166.02
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solid
bp
209-210 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D
InChI key
HFZWRUODUSTPEG-CBYSEHNBSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
237.2 °F - closed cup
flash_point_c
114 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)