Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
BrCH2C6H4C(O)C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
275.14
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
251-197-7
MDL number:
Assay:
96%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
96%
mp
109-112 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone, phenyl
SMILES string
BrCc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11BrO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
InChI key
RYULULVJWLRDQH-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?