Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7OC6H3(OH)COC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
326.43
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
217-421-2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
98%
mp
47-49 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C21H26O3/c1-2-3-4-5-6-10-15-24-18-13-14-19(20(22)16-18)21(23)17-11-8-7-9-12-17/h7-9,11-14,16,22H,2-6,10,15H2,1H3
InChI key
QUAMTGJKVDWJEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone (HOBP) is a UV based absorber that has 2-hydroxybenzophenone as a functional group. It can be used to enhance the light fastness of polymers using UV absorbers with sulfur and phosphorus compounds.
Application
HOBPs are UV absorbers for insulating plastics, which can be incorporated with active layers to increase the stabilization of organic solar cells (OSCs). It may be incorporated in parylene C films to enhance the light stability, which can be potentially used as a moisture transfer membrane for electronic boards and photovoltaics.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
102 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?