Saltar al contenido
369756
2-Phenyl-2-oxazoline
99%
Sinónimos:
2-Phenyl-1,3-oxazoline, 2-Phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 2-Phenyl-4,5-dihydrooxazole, 4,5-Dihydro-2-phenyloxazole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
147.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.567 (lit.)
bp
75 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
12 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, phenyl
SMILES string
C1CN=C(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-5H,6-7H2
InChI key
ZXTHWIZHGLNEPG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)