Merck
369306
3-Nitrophthalic acid
95%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
O2NC6H3-1,2-(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
211.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-030-8
Beilstein/REAXYS Number:
2054269
MDL number:
Assay:
95%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
95%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
functional group
carboxylic acid, nitro
SMILES string
OC(=O)c1cccc(c1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Nitrophthalic acid is a degradation product of isoxaben herbicide.It acts as ligand and forms rare-earth complexes with La, Nd, Eu, Tb, Er and Y. Preparation of 3-nitrophthalic acid has been reported.
Application
3-Nitrophthalic acid may be used as starting reagent in the synthesis of modified 2-iodoxybenzoic acid derivatives. It may be used in the synthesis of brucinium 2-carboxy-6-nitrophthalate dihydrate (systematic name: 2,3-dimethoxy-10-oxostrychnidinium 2-carboxy-6-nitrophthalate dihydrate), via heating with brucine.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Nitrophthalic acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)