Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19NO2
Número CAS:
Peso molecular:
233.31
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5950140
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
0.15 mmHg ( 100 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
optical activity
[α]20/D −62°, neat
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n
density
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO2/c1-2-17-14(16)13-9-6-10-15(13)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,13H,2,6,9-11H2,1H3/t13-/m0/s1
InChI key
FLASAKCDOWUBQX-ZDUSSCGKSA-N
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
113 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?