Merck
366331
Trimethyl(phenyl)tin
98%
Sinónimos:
Phenyltrimethylstannane, Phenyltrimethyltin, Trimethylmonophenyltin, Trimethylphenylstannane, Trimethylstannylbenzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5Sn(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
240.92
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Sol-Gel Precursors
assay
98%
form
liquid
reaction suitability
core: tin
refractive index
n20/D 1.5357 (lit.)
bp
88 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
density
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Sn](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.3CH3.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H3;
InChI key
COHOGNZHAUOXPA-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 50 Tin
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
76 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)