Merck
282987
Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate
98%
Sinónimos:
4-Hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, Phenol-4-sulfonic acid sodium salt dihydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOC6H4SO3Na·2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
232.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-038-1
Beilstein/REAXYS Number:
3803250
MDL number:
Assay:
98%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
98%
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].Oc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O4S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4,7H,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
SXONATFNYJWFNK-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate has been used in the preparation of:
  • series of layered divalent transition metal benzenesulfonates
  • luminescent ladder-like lanthanide coordination polymers of 4-hydroxybenzenesulfonate
  • new polynorbornene ionomers bearing fluorinated pendant benzenesulfonate groups
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)