Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Zn
Número CAS:
Peso molecular:
65.39
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141750
EC Number:
231-175-3
MDL number:
eCl@ss:
38150401
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
shot
reaction suitability
core: zinc
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
particle size
5 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
crystal growth
electroplating
semiconductor synthesis
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?