Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H44CuN4
Número CAS:
Peso molecular:
596.31
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~95%
λmax
399 nm
SMILES string
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Cu]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Cu/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
InChI key
WYWUPEFEFRBNGN-XTPDIVBZSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?