Saltar a
238317
Ethyl methyl sulfide
96%
Sinónimos:
(Methylsulfanyl)ethane, (Methylthio)ethane, 1-(Methylthio)ethane, 2-Thiabutane, Ethyl methyl thioether, Ethyl(methyl)sulfane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$49.800
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$149.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH2SCH3
Número CAS:
Peso molecular:
76.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-868-4
Beilstein/REAXYS Number:
1696871
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
$49.800
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
272 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
CCSC
InChI
1S/C3H8S/c1-3-4-2/h3H2,1-2H3
InChI key
WXEHBUMAEPOYKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Microwave spectra of the trans isomer of ethyl methyl sulfide and its 10 isotopic species has been investigated. Chlorination of ethyl methyl sulfide with N-chlorosuccinimide and sulfuryl chloride has been reported.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
364843242640290866
assay
96%
assay
98%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4885 (lit.)
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
5.0 °F - closed cup
flash_point_c
-15 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)