Merck
226505
2,2,2-Trichloro-1,1-dimethylethyl chloroformate
96%
Sinónimos:
β,β,β-Trichloro-tert-butyl chloroformate, β,β,β-Trichloro-tert-butoxycarbonyl chloride, TCBoc-chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
ClCO2C(CH3)2CCl3
Número CAS:
Peso molecular:
239.91
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-293-4
Beilstein/REAXYS Number:
1935464
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
96%
form
solid
bp
83-84 °C/14 mmHg (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 10%, clear, colorless
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(OC(Cl)=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H6Cl4O2/c1-4(2,5(7,8)9)11-3(6)10/h1-2H3
InChI key
GMELMFSDPDSXOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
The solvolysis rate constants of 2,2,2-trichloro-1,1-dimethylethyl chloroformate in binary and pure solvents was studied.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)