para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Segment
mol wt
average Mw ~50,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
transition temp
Tg 64 °C
density
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
InChI key
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate) can be used as a starting material to prepare a quasi-solid polymer electrolyte (QSPE) for dye-sensitized solar cells.
It can be used to preparepolymer blend membranes for pervaporation separation of ethanol and2-ethylhexanol mixtures.
It can be used to preparepolymer blend membranes for pervaporation separation of ethanol and2-ethylhexanol mixtures.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?