Merck
190020
Sodium cyanoborodeuteride
97 atom % D, ≥96% (CP)
Sinónimos:
Deuterated sodium borocyanohydride, Deuterated sodium cyanoborohydride
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NaBD3CN
Número CAS:
Peso molecular:
65.86
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
247-318-8
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % D
Assay:
≥96% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
isotopic purity
97 atom % D
Quality Segment
assay
≥96% (CP)
form
powder
mp
>242 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[Na+].[2H][B-]([2H])([2H])C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1/i2D3;
InChI key
CVDUGUOQTVTBJH-MUTAZJQDSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)