Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CD3COCl
Número CAS:
Peso molecular:
81.52
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
242-925-4
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor density
2.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4.97 psi ( 20 °C)
isotopic purity
99 atom % D
assay
99% (CP)
form
liquid
autoignition temp.
1353 °F
expl. lim.
19 %
technique(s)
protein expression: suitable
refractive index
n
bp
52 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
InChI key
WETWJCDKMRHUPV-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?