Merck
175609
Triethoxyphenylsilane
98%
Sinónimos:
Phenyltriethoxysilane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5Si(OC2H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
240.37
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-305-8
Beilstein/REAXYS Number:
2940602
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
112-113 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C12H20O3Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChI key
JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Application
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethoxyphenylsilane
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Urinary bladder
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)