Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C2H5C6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
121.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-594-8
Beilstein/REAXYS Number:
636282
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n
bp
212 °C (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2,9H2,1H3
InChI key
AMKPQMFZCBTTAT-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
85 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?