Merck
169986
4-Methoxyphenylacetonitrile
97%
Sinónimos:
4-Methoxybenzyl cyanide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
147.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-206-0
Beilstein/REAXYS Number:
509162
MDL number:
Assay:
97%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
97%
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
bp
286-287 °C (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
COc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Methoxyphenylacetonitrile has been isolated from the sponge Psammaplysilla purpurea.
Application
4-Methoxyphenylacetonitrile was used as starting reagent in the synthesis of :
  • 2-(1-cyano-1-(2-methoxy)phenyl)methylidene-3-phenylthiazolidine-4,5-dione
  • 2-(1-cyano-1-(4-methoxy)-phenyl)methylidene-3-phenylthiazolidine-4,5-dione
  • α-cyanostilbenes
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
242.6 °F - DIN 51758
Punto de inflamación (°C)
117 °C - DIN 51758
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)