Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H31NO5Si
Número CAS:
Peso molecular:
309.47
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
technical
Quality Segment
form
liquid
concentration
~65% in ethanol
SMILES string
CCO[Si](CCCN(CCO)CCO)(OCC)OCC
InChI
1S/C13H31NO5Si/c1-4-17-20(18-5-2,19-6-3)13-7-8-14(9-11-15)10-12-16/h15-16H,4-13H2,1-3H3
InChI key
IYAYDWLKTPIEDC-UHFFFAOYSA-N
Application
3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]propyl-triethoxysilane solution was used to functionalize nanoporous silica (SBA-15).
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
75.0 °F
flash_point_c
23.9 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?