Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
134.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-052-0
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
97%
form
powder
bp
248-250 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 3.8 g/L at 30 °C
SMILES string
O=C1Cc2ccccc2O1
InChI
1S/C8H6O2/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4H,5H2
InChI key
ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
257.0 °F
Punto de inflamación (°C)
125 °C
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?