Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
100.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-680-5
Beilstein/REAXYS Number:
1730757
MDL number:
Assay:
≥99%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥99%
expl. lim.
~8.3 %
refractive index
n
bp
78 °C/743 mmHg (lit.)
density
0.674 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(C)(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-5-6-7(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
CXOWYJMDMMMMJO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
15.8 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
-9 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?