Merck
La espera ha terminado
El sistema Milliflex® Rapid acelera el control de calidad microbiano
ACELERE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD MICROBIANA CON UN MÉTODO MICROBIOLÓGICO RÁPIDO PROBADO
El sistema Milliflex®Rapid 2.0 es un sistema automatizado para la detección rápida y precisa de microorganismos contaminantes. Adecuado para ensayos rápidos de esterilidad, biocarga, en proceso y de liberación del producto, el sistema Milliflex®Rapid 2.0 está equipado con una serie de nuevas características, pero sigue basándose en la misma tecnología probada de bioluminiscencia del ATP y ofrece el mismo rendimiento. ¿Preparado para obtener los resultados microbiológicos antes?
Beneficios clave:
  • Resultados constantemente rápidos y reproducibles
  • Resultados hasta cuatro veces más rápidos que con los métodos tradicionales de filtración por membrana o vertido en placa
  • Los recuentos de UFC están relacionados con los obtenidos utilizando los métodos tradicionales
  • Integridad de los datos gracias al software compatible con la parte 11 del CFR 21
  • Fácil manejo y validación
Oferta de ampliación del servicio que incluye soporte de validación
 Si desea más información, póngase en contacto con nosotros o explore los recursos de productos relacionados.
Vea nuestro seminario virtual para aprender cómo beneficiarse del uso de la nueva plataforma de detección microbiológica rápida.
Unos sencillos pasos para acelerar su procedimiento de análisis microbiológico
Paso 1: Preparación de muestras en membrana
Milliflex® Membrane-Based Sample Preparation
    Paso 2: Optimización de la pulverización de los reactivos
    Milliflex® Optimized Reagent Spraying
      Paso 3: Recuento automatizado de microorganismos
      Milliflex® Automated Microorganisms Enumeration
        Solicitar una demostración
        Los campos indicados con un * son obligatorios.
        Productos relacionados