Merck
AccueilAnalyse chimique par voie humideSystèmes de purification d'eau de laboratoire pure et ultra pure Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Systèmes de purification d'eau de laboratoire pure et ultra pure Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Production d'eau de Type 1 et de Type 2 de qualité supérieure à partir d'eau de ville
Découvrez par vous-même comment les systèmes de purification d'eau de laboratoire pure et ultra pure Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 sont conçus pour dépasser vos attentes les plus élevées, que ce soit en termes d'amélioration de la productivité et de la polyvalence, ou de réduction de l'impact environnemental.
Totalement intégrés et fournissant de l'eau de Type 1 et de Type 2 de qualité supérieure directement à partir d'eau de ville, les systèmes de purification d'eau Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 sont le nec plus ultra des solutions de purification d'eau. Avec la technologie EDI Elix®, un écran tactile intuitif, les distributeurs Q-POD® et E-POD®, les services numériques MyMilli-Q™, le label Greener Alternative Product et des lampes UV sans mercure, ces systèmes dépasseront vos attentes les plus exigeantes, que ce soit en termes d'amélioration de la productivité et de la polyvalence, ou de réduction de l'impact environnemental.
Systèmes Milli-Q IQ 7003/05/10/15 ayant reçu le prix du produit de laboratoire éco-responsable 2022
Les systèmes Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 ont été élus "Sustainable Lab Product of the Year" (produit de laboratoire éco-responsable de l'année) lors des SelectScience® Scientists' Choice Awards 2022.
Une distribution d'eau de laboratoire simple et intuitive
Vous disposerez toujours d'un accès facile et pratique à de l'eau purifiée grâce à nos distributeurs ergonomiques E-POD® et Q-POD® fournissant respectivement de l'eau pure et ultra pure. Il suffit de tourner la molette du pistolet ou de toucher l'écran tactile pour accéder à plusieurs fonctions de distribution.
De l'eau purifiée de qualité supérieure et constante
Nos technologies de purification avancées et éco-responsables exclusives, notamment les lampes UV sans mercure ech2o®, la technologie EDI Elix® et la résine échangeuse d'ions IQnano®, produisent de l'eau de Type 1 et de Type 2 de la plus haute qualité pour vos expériences critiques. Notre gamme de POD-Pak vous permet d'adapter encore davantage la qualité de votre eau à chacune de vos applications. Et avec la surveillance précise, rapide et continue de la résistivité et du COT directement sur l'écran tactile du POD, vous aurez toujours une confiance totale dans la qualité de votre eau.
Une protection garantie de l'eau pure stockée
Notre solution de stockage d'eau pure intelligente repensée vous garantit une eau de Type 2 de haute qualité, toujours à portée de main et prête à l'emploi. Des fonctionnalités uniques confèrent une protection contre la stagnation et la contamination bactérienne, pour préserver mieux que jamais la qualité de l'eau pure stockée.
Une facilité d'utilisation incomparable
Choisissez une option de distribution, surveillez instantanément les paramètres de la qualité de l'eau ou récupérez rapidement des données. L'écran tactile convivial de chaque distributeur POD vous permet d'accéder rapidement aux fonctions essentielles du système et de les contrôler en seulement quelques pressions sur l'écran.
Gagner de la place et éviter le désordre
Vous pouvez économiser un espace précieux avec ces systèmes, car seul le distributeur POD, particulièrement fin, demeure sur la paillasse. L'unité de purification compacte et la cuve peuvent être cachées sous la paillasse, accrochées au mur, ou encore par une combinaison des deux, s'adapter au mieux à votre espace de laboratoire. Divers débits de production (3, 5, 10 ou 15 l/h) et tailles de cuve (25, 50 ou 100 l) sont disponibles pour pouvoir satisfaire les besoins présents et futurs de votre laboratoire. Pour les laboratoires qui ont besoin de plus d'un point de distribution, il est possible de connecter jusqu'à 4 distributeurs sur un même système (1 unité E-POD® et 3 unités Q-POD®, ou 4 unités Q-POD®).
Une gestion sans effort des données
Les systèmes Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 intègrent une gestion avancée des données. En quelques pressions sur l'écran tactile, vous pouvez télécharger un rapport de distribution particulier, déterminer la qualité de l'eau sur une période de temps donnée, imputer des coûts en cas de ressource partagée ou créer un rapport personnalisé. La traçabilité est également assurée par les étiquettes e-Sure présentes sur tous les consommables.
100 % sans mercure
Les systèmes Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 sont les premiers et les seuls systèmes de production d'eau ultra pure à partir d'eau de ville entièrement sans mercure du marché ; ils sont équipés de lampes UV ech2o® intégrées sans mercure exclusives. De plus, la purification par OI évoluée, avec sa boucle de recirculation de l'OI, optimise le recyclage de l'eau et réduit la consommation d'eau. En outre, le mode "Fermeture de laboratoire" place le système en hibernation, afin d'économiser l'énergie tout en préservant la qualité de l'eau du système lorsqu'il n'y a personne au laboratoire.
Des produits alternatifs plus écologiques
Les systèmes Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 ont fait l'objet d'une évaluation concernant les 7 aspects qui ont un impact décisif sur le réchauffement climatique : énergie et émissions, eau, conditionnement, matériaux, fournisseurs et fabrication, économie circulaire, et facilité d'utilisation et innovation.
Suite à l'attribution officielle du label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique) aux systèmes Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, nous certifions que ces systèmes utilisent moins de plastique et moins d'électricité, et qu'ils sont totalement exempts de mercure. Accédez à la fiche d'évaluation "Design for Sustainability" (DfS) de chaque système :
Icône des produits alternatifs plus écologiques
Qualité et conformité
Une conception validée et qualifiée, combinée à notre système strict d'assurance qualité dédié à la fabrication, est la meilleure garantie qui soit. Nous proposons une gamme complète de services, notamment une assistance à la validation, assurés par des ingénieurs de maintenance certifiés utilisant un équipement étalonné et un manuel de qualification Milli-Q® spécifique. La gamme de systèmes Milli-Q® IQ est conçue pour produire une eau pure et ultra pure qui respecte voire dépasse les spécifications de l'ASTM, de l'ISO 3696, du CLSI, de la Pharmacopée européenne et de la Pharmacopée américaine.
Des services numériques pour simplifier l'entretien du système et garantir la productivité
MyMilli-Q™ Remote Care est une fonctionnalité unique de surveillance et de maintenance en ligne qui offre :
  • Un accès à distance à votre système et à ses données 
  • Des notifications automatiques, par e-mail ou SMS, en cas d'alerte ou d'alarme
  • Un service plus rapide avec la possibilité d'effectuer le diagnostic et la réparation à distance
  • Une gestion simplifiée des données et une traçabilité avancée qui facilitent les démarches d'audit et d'accréditation
Logo des services numériques MyMilli-Q™
Regardez la vidéo Convenience of Connectivity pour découvrir comment un système de purification d'eau connecté peut soutenir la productivité ininterrompue de votre laboratoire.
Applications de la purification d'eau
Applications de l'eau ultra pure
  • Chromatographie : HPLC, LC-MS, UHPLC, chromatographie ionique (CI)
  • Analyses élémentaires : SAA, ICP-MS, ICP-OES
  • Applications en sciences de la vie : culture cellulaire, PCR, séquençage, puces à ADN, analyses de protéines
Applications de l'eau pure
  • Techniques analytiques avec une sensibilité de l'ordre du ppm ou au-dessus, telles que les mesures de pH, la spectrophotométrie UV, ou les analyses de Kjeldahl
  • Préparation de réactifs pour les tests de dissolution, la synthèse chimique, préparation de milieux de culture microbiologique
  • Préparation de solutions de coloration pour l'histologie
  • Alimentation d'instruments : laveuses de verrerie, autoclaves en acier inoxydable, enceintes de tests de stabilité et de vieillissement, analyseurs cliniques, générateurs d'hydrogène
Spécifications de l'eau / Conformité avec les réglementations internationales
 Eau ultra pure (Type 1)1Eau pure (Type 2)1
Résistivité à 25 °C218,2 MΩ·cm> 5 MΩ·cm, typiquement 10 – 15 MΩ·cm
COT≤ 2 ppb (µg/l)3, typiquement ≤ 5 ppb≤ 30 ppb
Particules4Aucune particule de taille > 0,22 µmAucune particule de taille > 0,22 µm
Bactéries5< 0,01 UFC/ml< 0,01 UFC/ml
Pyrogènes (endotoxines)6< 0,001 UE/ml< 0,001 UE/ml
RNases7< 1 pg/ml< 1 pg/ml
DNases7< 5 pg/ml< 5 pg/ml
Protéases7< 0,15 µg/ml< 0,15 µg/ml
DébitJusqu'à 2 l/minJusqu'à 2 l/min
1 Ces valeurs sont typiques et peuvent varier en fonction de la nature et de la concentration des contaminants présents dans l'eau d'alimentation.
2 La résistivité peut également être affichée sans compensation de la température, comme l'exige l'USP.
3 En conditions d'utilisation appropriées, sinon typiquement ≤ 5 ppb.
4 Avec un filtre Millipak® ou un polisseur Biopak®.
5 Avec un filtre Millipak® ou un polisseur Biopak® installé et utilisé dans une hotte à flux laminaire.
6 Avec un polisseur Biopak® installé et utilisé dans une hotte à flux laminaire.
7 Avec un polisseur Biopak®.
Eau d'alimentation requise
Eau d'alimentationEau de ville potable
Pression1 – 6 bar
Conductivité< 2000 µS/cm à 25 °C
Carbone oxydable total (COT)< 2 ppm
Température5 – 35 °C
Exigences des réglementations internationales
Déclaration de conformité CE et UL :
Les systèmes Milli-Q® IQ 7003, Milli-Q® IQ 7005, Milli-Q® IQ 7010 et Milli-Q® IQ 7015 ont été testés par une société accréditée indépendante afin d'établir leur conformité avec les directives CE relatives à la sécurité et à la compatibilité électromagnétiques. Le rapport peut être consulté sur demande. De plus, les systèmes Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 sont fabriqués à l'aide de composants et selon des pratiques recommandés par l'UL, et portent le marquage UL. Cet enregistrement peut être vérifié sur le site Internet de l'UL : www.ul.com.
Produits
Nous sommes désolés, une erreur inattendue s'est produite
Network error: Failed to fetch