Merck
AccueilProduitsSystèmes de purification d'eau de laboratoireSystèmes de purification d'eau de laboratoire Milli-Q® pour paillasse
Systèmes de purification d'eau de laboratoire Milli-Q® pour paillasse
Systèmes de purification d'eau pure et ultra pure Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 – Systèmes de purification d'eau de laboratoire de Type 1 et de Type 2 avec une unité de production et une unité de stockage, plus des distributeurs d'eau pure et d'eau ultra pure.
L'expérience ultime en matière de purification d'eau de laboratoire  les systèmes de purification d'eau pure et ultra pure Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
L'offre Milli-Q® Lab Water Solutions de systèmes d'eau pour paillasse comprend des systèmes d'eau pure et ultra pure pour répondre à tous les besoins d'un laboratoire. Depuis les analyses de QC sensibles jusqu'à la préparation de tampons et au rinçage de la verrerie, cette collection de systèmes compacts couvre entièrement les besoins de votre laboratoire. Nos spécialistes peuvent vous aider à trouver la solution de purification d'eau la mieux adaptée à vos exigences en termes de :
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Quelles sont les différentes qualités d'eau de laboratoire ?
Au laboratoire, les qualités d'eau sont définies par des normes de qualité, ASTM ou ISO 3696, par exemple, qui contribuent à garantir que la qualité d'eau adéquate est utilisée pour des applications spécifiques. Les normes prennent également en compte le coût de production, car l'eau ultra pure de Type 1 est plus chère à produire que l'eau pure de Type 2 ou de Type 3.
L'eau ultra pure de Type 1 est exempte d'ions (résistivité 18,2 MΩ·cm) avec une faible teneur en carbone organique total (COT). L'eau ultra pure est recommandée pour les applications de laboratoire sensibles, telles que les techniques analytiques sophistiquées (HPLC, UHPLC, LC-MS, ICP-MS, GF-AAS p. ex.), les applications de biologie moléculaire (PCR, séquençage p. ex.), et la préparation de tampons et de milieux de culture pour la culture de cellules de mammifère.
L'eau de Type 2 est recommandée pour un usage général au laboratoire, par exemple pour préparer les tampons, réactifs et milieux de culture, et pour alimenter d'autres équipements (systèmes d'eau de Type 1, analyseurs cliniques, lave-vaisselle, enceintes de test de stabilité, etc.). Nos systèmes de Type 2 incorporent la technologie d'électrodésionisation (EDI) Elix® éco-responsable qui produit une eau pure de qualité constante tout en évitant les procédures de régénération chimique dangereuses, les résines onéreuses, le remplacement de cartouches de DI et l'ajout d'adoucisseurs.
L'eau de Type 3 est la qualité d'eau la moins élevée ; elle est produite par osmose inverse (OI). L'eau osmosée est recommandée pour les applications non critiques, telles que le rinçage de la verrerie, les bains thermostatés et le remplissage des autoclaves, et comme eau d'alimentation pour les systèmes d'eau de Type 1.
L'eau CLRW (Clinical Laboratory Reagent Water) est conforme aux normes de qualité décrites par la directive du Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI®), qui définit la pureté de l'eau pour les laboratoires cliniques (résistivité > 10 MΩ·cm, COT < 500 ppb, bactéries < 10 UFC/ml, filtration des particules > 0,22 μm).
Scientifique soutirant de l&apos;eau ultra pure avec un distributeur Q-POD®
Options gain de place et flexibilité, de l'installation à la distribution
Nos systèmes de paillasse sont conçus pour vous faire gagner un espace précieux et vous offrir des options d'installation, de stockage et de distribution modulables. Nos systèmes les plus récents des séries Milli-Q® IQ, IX et EQ ne requièrent qu'un distributeur POD peu encombrant sur la paillasse ou fixé au mur. Compactes, l'unité de purification et la cuve peuvent être intégrées sous la paillasse, fixées au mur, ou encore par une combinaison des deux, s'adapter au mieux à l'espace de votre laboratoire.
Pour les laboratoires qui ont besoin de plus d'un point de distribution, plusieurs distributeurs POD peuvent être raccordés à un seul système Milli-Q® IQ ou Milli-Q® IX, avec une distance maximale de 5 m entre les POD. De cette façon, des chercheurs travaillant sur des paillasses éloignées du système (voire dans un autre laboratoire) peuvent avoir accès à de l'eau purifiée. De plus, une gamme de débits de production et d'options de tailles de cuve sont disponibles pour s'assurer que les besoins de votre laboratoire sont pleinement satisfaits.
Un écran tactile sur le distributeur Q-POD® facilite l&apos;utilisation et la surveillance de la qualité de l&apos;eau
Des services numériques simplifient l'entretien du système de purification d'eau et garantissent la productivité
La plateforme MyMilli-Q™ est une solution en ligne unique qui simplifie l'entretien de votre système d'eau Milli-Q® et soutient la productivité du laboratoire. Voici quelques-unes des tâches que vous pouvez accomplir en vous connectant à votre compte MyMilli-Q™ :
  • Suivre l'historique de la maintenance
  • Télécharger les rapports de maintenance
  • Programmer des visites de maintenance
  • Suivre les commandes de consommables
  • Gérer les livraisons de consommables
  • Consulter des coordonnées de contact
  • Renouveler votre contrat de maintenance
  • Contacter avec les Services Milli-Q®
Avec ces fonctionnalités gain de temps, vous bénéficierez :
  • D'une synthèse des informations concernant le contrat, visible d'un coup d'œil
  • D'une planification plus rapide et efficace
  • D'une préparation rationalisée des audits
  • D'un historique de maintenance facilement traçable et de rapports de maintenance
Logo des services numériques MyMilli-Q™
De plus, en souscrivant à la fonctionnalité de surveillance et de maintenance en ligne MyMilli-Q™ Remote Care (disponible sur les gammes de systèmes Milli-Q® IQ et Milli-Q® IX), vous bénéficierez :
  • D'un accès à distance à votre système et à ses données
  • De notifications automatiques, par e-mail ou SMS, en cas d'alerte ou d'alarme
  • D'un service plus rapide avec la possibilité d'effectuer le diagnostic et la réparation à distance
  • D'une gestion simplifiée des données et d'une traçabilité avancée qui facilitent les démarches d'audit et d'accréditation
Les services numériques MyMilli-Q™ sont disponibles pour tous les systèmes sous garantie ou couverts par un contrat de maintenance Milli-Q®.
Des systèmes d'eau plus écologiques
Afin de réduire l'impact environnemental de la purification de l'eau au laboratoire, les systèmes et procédés de purification de l'eau Milli-Q® deviennent de plus en plus éco-responsables. Voici comment les systèmes de purification d'eau Milli-Q® récents peuvent aider votre laboratoire à être plus éco-responsable :
  • Des technologies de purification économes en eau
  • Des caractéristiques de conception et des systèmes économes en énergie
  • Moins de déchets chimiques
  • Des lampes UV sans mercure
  • Des emballages plus écologiques
  • Une gestion dématérialisée des données
  • Des diagnostics et des services à distance
Découvrez comment les systèmes d'eau Milli-Q® peuvent aider votre laboratoire à devenir plus écologique.
Ressources apparentées
  • Systèmes de purification d'eau de laboratoire pure et ultra pure Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
    Les systèmes de purification d'eau de laboratoire Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 produisent de l'eau de Type 1 et de Type 2 de qualité constante, sont intuitifs à utiliser et peuvent contribuer aux objectifs de votre laboratoire en matière d'éco-responsabilité.
  • Système d'eau ultra pure Milli-Q® IQ 7000
    Découvrez un système de production d'eau de laboratoire ultra pure conçu en pensant à vous. Intelligent, intuitif et connecté, le système Milli-Q® IQ 7000 va simplifier la façon dont vous travaillez au laboratoire.
  • Système d'eau de laboratoire pure Milli-Q® IX
    De l'eau pure de Type 2 à partir d'eau de ville. Les systèmes Milli-Q® IX sont compacts, offrent 4 débits et 3 tailles de cuve, et permettent de surveiller la qualité de l'eau directement sur l'écran tactile du distributeur.
  • EN ISO 11133 Microbiological Culture Media
    Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
  • Brochure: Milli-Q® EQ 7008/16 Ultrapure & Pure (RO) Water System
    Milli-Q® EQ 7008/7016 ultrapure and reverse osmosis (RO) water systems are designed to produce consistent ultrapure water quality [resistivity 18.2 MΩ·cm @ 25 °C; total organic carbon (TOC) ≤ 5 ppb] direct from a tap water source. Final ultrapure water quality can be adapted to each user’s specific application requirements. Plus, a range of intelligent design features make it effortless to dispense water as needed and where needed in the lab.
  • Brochure: Milli-Q® EQ 7000 Ultrapure Water System
    The Milli-Q® EQ 7000 ultrapure water system is designed to produce consistent ultrapure water quality [resistivity 18.2 MΩ·cm @ 25 °C; total organic carbon (TOC) ≤ 5 ppb] that can be adapted to each user’s specific application requirements. Plus, a range of intelligent design features make it effortless to dispense water as needed and where needed in the lab.
  • Brochure: Milli-Q® IQ Element for Trace Elemental Analysis
    The Milli-Q® IQ Element unit, combined with a Milli-Q® IQ 7 series water purification system, delivers analytical-grade ultrapure water that is suitable for trace and ultra-trace elemental analyses, including ICP-MS, GF-AAS and trace IC.
  • Flyer: Online Contract Management
    Milli-Q® system contract management is now only a click away! Online Contract Management is our digital service that streamlines the care of your Milli-Q® fleet so that you can better focus on your job priorities.
  • Systèmes de purification d'eau de laboratoire Milli-Q® éco-responsables
    Réduisez la consommation d'eau, d'énergie, de plastiques et de produits chimiques de votre laboratoire. Les systèmes de purification d'eau respectueux de l'environnement et les services numériques Milli-Q® peuvent contribuer aux objectifs de votre laboratoire en matière d'éco-responsabilité.
Page 1 sur 2
Vidéos apparentées