Merck
AccueilProduitsChimie analytiqueChromatographie analytiqueChromatographie sur couche mince (CCM/TLC)
Chromatographie sur couche mince (CCM/TLC)
Personne portant des gants bleus en latex, qui semble déposer des matières avec une grande précision.
La chromatographie sur couche mince (CCM ou TLC pour Thin Layer Chromatography) est une technique de séparation largement utilisée en analyse quantitative et qualitative. Elle utilise une fine couche de phase stationnaire déposée sur une plaque de verre, de plastique ou d'aluminium. Un solvant liquide appelé phase mobile transporte l'échantillon et le sépare à mesure qu'il se déplace sur la plaque. Par rapport à d'autres techniques de séparation, la CCM a pour avantages sa simplicité, sa sensibilité et sa rapidité d'analyse.
Système de documentation TLC Explorer sur fond jaune.
Système de documentation TLC Explorer
Simplifiez vos analyses de CCM avec TLC Explorer. Faites confiance à la précision de l'imagerie numérique et à la détection automatisée des taches pour obtenir une analyse quantitative fiable et une interprétation reproductible des données.   
  • Détection et mesure simultanées des plaques de CCM, CCMHP (HPTLC) et CCM préparative.
  • Capture d'image rapide en moins de 2 minutes avec fonction de recadrage et de rotation automatique.
  • Éclairage du chromatogramme par le haut en mode lumière directe avec 3 réglages de LED : 254 nm, 365 nm et lumière visible, avec correction automatique des signaux du bruit de fond et de l'éclairage non homogène.
  • Système assurant de manière automatisée la reconnaissance des pistes, la détection de la ligne de référence et du front du solvant, et le calcul du facteur de rétention (Rf). Il est également possible de procéder à des ajustements manuels.
  • Utilisation d'une mesure de densitométrie vidéo pour une quantification fiable par CCM.
Produits
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Ressources apparentées
Plaques CCM avec gel de silice présentant des taches colorées clairement séparées
Plaques CCM classiques
Nos plaques de chromatographie sur couche mince classiques sont des plaques de silice. Elles possèdent un revêtement de gel de silice 60 lisse et dense qui permet d'obtenir des bandes chromatographiques étroites. Les plaques classiques sont aussi disponibles sous forme de plaques en aluminium, en verre et en plastique de diverses dimensions, y compris des plaques multiformat, et avec deux types d'indicateurs fluorescents pour la détection UV. En plus de ces plaques CCM avec silice non modifiée, nous proposons également des plaques spéciales, par exemple :
Bandes multiples bien séparées sur des plaques HPTLC observées sous une lumière UV-visible
Plaques HPTLC (CCM haute performance)
Les plaques HPTLC (ou CCM haute performance, CCMHP) permettent de réduire la diffusion des bandes et donnent des zones chromatographiques, ou taches (aussi appelées "spots"), compactes. Ces plaques sont disponibles en diverses dimensions, notamment en plaques multiformat, avec différents supports et avec deux indicateurs fluorescents différents en option. Nos plaques HPTLC classiques en silice permettent de réaliser une analyse quantitative rapide et sensible d'échantillons complexes dans le cadre d'une utilisation manuelle ou instrumentale. Nous proposons également diverses plaques HPTLC spéciales, par exemple :
Taches/bandes bien séparées sur une plaque CCM et spectre de masse des taches séparées
Plaques de CCM et de HPTLC de qualité MS
Nos plaques de qualité MS permettent de réaliser une analyse directe par spectrométrie de masse des échantillons séparés et séchés sur les plaques CCM et HPTLC. Après la séparation chromatographique, nos plaques CCM de qualité MS peuvent être utilisées en CCM-MS en mode élution ou désorption. Les plaques de qualité MS sont disponibles avec et sans indicateurs fluorescents et assurent :
  • Une analyse de traces de l'ordre du nanogramme
  • Un faible signal de bruit de fond et une sensibilité exceptionnelle
  • Des performances équivalentes aux plaques CCM et HPTLC standards
Plaques CCM préparatives en gel de silice (adsorbant) et un support en aluminium
Plaques CCM préparatives (PLC)
Les plaques CCM préparatives sont utilisées dans la séparation analytique de grands volumes. Les échantillons sont généralement appliqués sous forme d'une large bande (plutôt que sous forme de tache) et analysés par détection UV. Une fois séparées, les bandes de l'échantillon sont généralement récupérées en raclant l'adsorbant pour le séparer de la plaque et en éluant l'échantillon avec un solvant puissant.
  • Disponibles avec revêtement modifié et non modifié
  • Épaisseur de la couche de revêtement de 0,5 mm à 2 mm
  • Disponibles avec ou sans indicateurs fluorescents
Poudre de gel de silice (adsorbant) en flacon pour la chromatographie sur couche mince
Adsorbants CCM
Nos adsorbants pour la CCM standardisés conviennent aux différentes applications de CCM et PLC et fournissent des résultats analytiques fiables. Nous proposons une vaste gamme d'adsorbants pour la CCM, notamment :
  • Différents types de matériau sorbant, tels que le gel de silice 60, l'oxyde d'aluminium ou la cellulose
  • Diverses qualités et tailles de particules
  • Avec ou sans liant
  • Avec ou sans indicateurs fluorescents